Få mere at vide
1,2-Hexanediol, TRC
Artikelnummer. 30405453
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405453 100 g
30405452 10 g
30391414 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294245100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6920-22-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Synonym (±)-Hexane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, KMO 6
IUPAC navn Hexan-1,2-diol
SMIL CCCCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Hexanediol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Formel vægt 118.0994