missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Hexanediol, TRC

Artikelnummer. 30405452
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405452 10 g
30405453 100 g
30391414 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29424510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6920-22-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Synonym (±)-Hexane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, KMO 6
IUPAC navn hexane-1,2-diol
SMIL CCCCC(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Hexanediol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Formel vægt 118.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.