Få mere at vide
1,2-hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317026
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317026 50 g 50g
11327026 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06864.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
1,2-hexandiol er meget udbredt i forskellige kosmetiske applikationer såsom hårbalsam, deodoranter og antiperspiranter. Det er involveret i modifikationen af natriumdodecylsulfatmiceller, som bruges til aminosyreseparation ved hjælp af micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC) metode. Det er et fugtgivende middel og spiller en afgørende rolle i babyplejeprodukter, badeprodukter, øjenmakeup, renseprodukter og hudplejeprodukter. Det bruges også som tilsætningsstof i flydende rengøringssammensætninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-hexandiol er meget udbredt i forskellige kosmetiske applikationer såsom hårbalsam, deodoranter og antiperspiranter. Det er involveret i modifikationen af natriumdodecylsulfatmiceller, som bruges til aminosyreseparation ved hjælp af micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC) metode. Det er et fugtgivende middel og spiller en afgørende rolle i babyplejeprodukter, badeprodukter, øjenmakeup, renseprodukter og hudplejeprodukter. Det bruges også som tilsætningsstof i flydende rengøringssammensætninger.
Opløselighed
Blandbar med vand, lavere alifatiske kulbrinter og fedtsyrer.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6920-22-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00010737
InChI nøgle FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
PubChem CID 94335
IUPAC navn hexan-1,2-diol
SMIL CCCC[C@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Hexanediol
Tæthed 0.951
Kogepunkt 223°C to 224°C
Flammepunkt 122°C (251°F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 50 g
Beilstein 1719244
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water,lower aliphatic hydrocarbons and fatty acids.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%