Få mere at vide
[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10062013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68513CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 725211-89-2
Molekylær formel C11H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 194.28
MDL nummer MFCD09837352
InChI nøgle GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 11816398
SMIL NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-{1-[(furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methanamin
Formel vægt 194.28
Procent renhed 95%