Få mere at vide
[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10749215 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10255464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68509CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-13-0
Molekylær formel C11H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 195.262
MDL nummer MFCD09879982
InChI nøgle YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229765
IUPAC navn [1-(furan-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMIL C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.26
Procent renhed 90%