Få mere at vide
1-(2-Furyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30394487
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394487 500 mg
30390498 1 g
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF865260500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4208-64-4
Molekylær formel C6 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 112.126
Synonym (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)ethanol
SMIL CC(O)c1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Furyl)ethanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Formel vægt 112.052