Få mere at vide
1-(2-Furyl)ethanol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Furyl)ethanol-d3 |
| CAS | 132331-94-3 |
| Molekylær formel | C6H5D3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | alpha-(Methyl-d3)-2-furanmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(O)c1occc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-(furan-2-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.15 |
| Formel vægt | 115.0713 |