Få mere at vide
1-(2-fluorophenyl)piperazin hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1011-16-1 |
| Molekylær formel | C10 H13 F N2 . H Cl |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(o-fluorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochlorid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| SMIL | Cl.Fc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(2-fluorophenyl)piperazin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.683 |
| Formel vægt | 216.083 |