missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30331034
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331034 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43640510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 1017125-85-7
Molekylær formel C15H14NF
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14FN/c16-14-8-4-3-7-13(14)15-12-6-2-1-5-11(12)9-10-17-15/h1-8,15,17H,9-10H2
SMIL Fc1ccccc1C2NCCc3ccccc23
IUPAC navn 1-(2-fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 227.28
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.