missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 1017125-85-7 |
| Molekylær formel | C15H14NF |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14FN/c16-14-8-4-3-7-13(14)15-12-6-2-1-5-11(12)9-10-17-15/h1-8,15,17H,9-10H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1C2NCCc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(2-fluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?