Få mere at vide
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboxylsyre Ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 256376-59-7 |
| Molekylær formel | C16 H14 F N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14FN3O2/c1-2-22-16(21)14-12-7-5-9-18-15(12)20(19-14)10-11-6-3-4-8-13(11)17/h3-9H,2,10H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| IUPAC navn | ethyl 1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.3 |
| Formel vægt | 299.107 |