Få mere at vide
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboximidamid Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Hydrochloride |
| CAS | 256499-19-1 |
| Molekylær formel | C14 H12 F N5 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12FN5.ClH/c15-11-6-2-1-4-9(11)8-20-14-10(5-3-7-18-14)12(19-20)13(16)17;/h1-7H,8H2,(H3,16,17);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| IUPAC navn | 1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboximidamid; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.738 |
| Formel vægt | 305.084 |