Få mere at vide
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 256376-65-5 |
| Molekylær formel | C14 H9 F N4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9FN4/c15-12-6-2-1-4-10(12)9-19-14-11(5-3-7-17-14)13(8-16)18-19/h1-7H,9H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1Cn2nc(C#N)c3cccnc23 |
| IUPAC navn | 1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.246 |
| Formel vægt | 252.081 |