Få mere at vide
1-{[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-([2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl)-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 427.9645 |