Få mere at vide
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489938
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489938 5 g 5g
15499938 250 mg 250mg
15479938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63310.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392660-27-4
Molekylær formel C11H14FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 239.25
InChI nøgle BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 22291169
IUPAC navn 1-(2-fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan
SMIL C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 10169275
Formel vægt 239.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof