Få mere at vide
1,2-Ethylendifosfonsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethylenediphosphonic acid |
| Smeltepunkt | 217 °C til 221 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1780250 |
| Formel vægt | 190.03 |
| Procent renhed | 97% |