Få mere at vide
1,2-Ethylenediphosphonic acid, 97%
Artikelnummer. 11327605
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327605 5 g 5g
11337605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05828.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 190.028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6145-31-9
Molekylær formel C2H8O6P2
Molekylvægt (g/mol) 190.028
MDL nummer MFCD00013958
InChI nøgle XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acid
PubChem CID 80247
IUPAC navn 2-phosphonoethylphosphonsyre
SMIL C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Smeltepunkt 217°C to 221°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1780250
Formel vægt 190.03
Procent renhed 97%