Få mere at vide
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride 99, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 242.1186 |