Få mere at vide
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17922896
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17922896 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17922896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3614.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
CAS 1841081-72-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H23N3O.ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCNCC3
IUPAC navn 1-(2-ethoxyethyl)-2-piperidin-4-ylbenzimidazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 309.8343
Mængde 25 mg
Formel vægt 309.1608 g/mol