Få mere at vide
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride |
| CAS | 1841081-72-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H23 N3 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O.ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCNCC3 |
| IUPAC navn | 1-(2-ethoxyethyl)-2-piperidin-4-ylbenzimidazole;hydrochloride |
| Vis mere |