Få mere at vide
1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S4/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 249.9462 |
| Procent renhed | >95% |