Få mere at vide
1,2-Ethanedithiol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15844011
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844011 500 mL
15834011 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15844011 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8007950500
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-63-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 94.2
Tekniske data
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00004892
Mængde 500 mL
Synonym 1,2-Ethanedithiol, 1,2-Ethanedithiol