Få mere at vide
1,2-Ethanedithiol, 98+%
Artikelnummer. 11373416
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373416 500 g 500g
11353416 25 g 25g
11363416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12865.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
1,2-Ethanedithiol bruges som reagens i organisk syntese til at omdanne carbonylforbindelser til thioacetaler (1,3-dithiolaner). Det erstatter det giftige reagens arsen tirchlorid, som er involveret i syntesen af membrangennemtrængende fluorogene biarseniske stoffer fra precursorfarvestoffer fluorescein og resorufin. Det virker bidendate ligand til at danne komplekser med metalioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Ethanedithiol bruges som reagens i organisk syntese til at omdanne carbonylforbindelser til thioacetaler (1,3-dithiolaner). Det erstatter det giftige reagens arsen tirchlorid, som er involveret i syntesen af membrangennemtrængende fluorogene biarseniske stoffer fra precursorfarvestoffer fluorescein og resorufin. Det virker bidendate ligand til at danne komplekser med metalioner.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, ether og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Holdes væk fra antændelseskilder. Inkompatibel med alkalimetaller. Undgå indånding af dens dampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-63-6
Molekylær formel C2H6S2
Molekylvægt (g/mol) 94.19
MDL nummer MFCD00004892
InChI nøgle VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC navn ethan-1,2-dithiol
SMIL C(CS)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Ethanedithiol
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 1.123
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Stench
Lineær formel HSCH2CH2SH
Brydningsindeks 1.558
Mængde 500 g
FN nummer UN3071
Beilstein 505946
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,3725
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Formel vægt 94.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Ethanedithiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol