Få mere at vide
1,2-Ethanedithiol, 98+%
Beskrivelse
1,2-Ethanedithiol bruges som reagens i organisk syntese til at omdanne carbonylforbindelser til thioacetaler (1,3-dithiolaner). Det erstatter det giftige reagens arsen tirchlorid, som er involveret i syntesen af membrangennemtrængende fluorogene biarseniske stoffer fra precursorfarvestoffer fluorescein og resorufin. Det virker bidendate ligand til at danne komplekser med metalioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-Ethanedithiol bruges som reagens i organisk syntese til at omdanne carbonylforbindelser til thioacetaler (1,3-dithiolaner). Det erstatter det giftige reagens arsen tirchlorid, som er involveret i syntesen af membrangennemtrængende fluorogene biarseniske stoffer fra precursorfarvestoffer fluorescein og resorufin. Det virker bidendate ligand til at danne komplekser med metalioner.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, ether og benzen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Holdes væk fra antændelseskilder. Inkompatibel med alkalimetaller. Undgå indånding af dens dampe.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethanedithiol |
| Smeltepunkt | -41 °C |
| Tæthed | 1.123 |
| Kogepunkt | 144 °C til 146 °C |
| Flammepunkt | 45 °C (113 °F) |
| Lugt | Stank |
| Lineær formel | HSCH2CH2SH |
| Brydningsindeks | 1.558 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3071 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Ethanedithiol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol