Få mere at vide
1,2-Ethanedithiol, 98+%
Artikelnummer. 10763904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763904 1 L Glasflaske 1 L
10738304 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10763904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-63-6
Molekylær formel C2H6S2
Molekylvægt (g/mol) 94.19
MDL nummer MFCD00004892
InChI nøgle VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC navn ethan-1,2-dithiol
SMIL C(CS)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Ethanedithiol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -41,0 °C
Tæthed 1.1230g/mL
Kogepunkt 144,0 °C til 146,0 °C
Flammepunkt 50 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH2SH
Brydningsindeks 1.558
Mængde 1 L
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Merck Index 15, 3780
Specifik vægtfylde 1.123
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, opløselige i alkohol
Formel vægt 94.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske