Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 109°C to 113°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 04,II,528 |
| Merck Index | 15, 3779 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: very soluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.