Få mere at vide
1,2-Ethanedisulfonic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethanedisulfonic Acid Diethyl Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6S2/c1-3-11-13(7,8)5-6-14(9,10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 246.0232 |