Få mere at vide
1,2-Ethan-d4-dithiol, CDN
Artikelnummer. 30325283
Skift visning
Mængde:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325283 0.25 g -
30309190 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325283 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND51630.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Ethanedithiol-D4
CAS 100189-81-9
Molekylær formel C2 D4 H2 S2
Mængde 0.25 g
Synonym 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-dithiol (9 CI), 1,2-Ethane-d4-dithiol, 1,2-Ethanedithiol-d4, 1,2-Ethanedithiol-D4, Dithioglycol-d4, 1,2-Dimercaptoethane-1,1,2,2-d4
InChI formel InChI=1 S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2
SMIL [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])S
IUPAC navn 1,1,2,2-tetradeuterioethan-1,2-dithiol
Molekylvægt (g/mol) 98.2237
Formel vægt 98,0162 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed