Få mere at vide
1,2-Epoxypentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxypentane |
| CAS | 1003-14-1 |
| Molekylær formel | C5H10O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCC1CO1 |
| IUPAC navn | 2-propyloxiran |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |