Få mere at vide
1,2-Epoxyoktan, 97%
Artikelnummer. 11456984
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456984 25 g 25g
11466984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456984 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21463.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2984-50-1 | C8H16O | 128,22 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2984-50-1
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00005157
InChI nøgle NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-epoxyoctane, hexyloxirane, 1-octene oxide, octylene epoxide, oxirane, hexyl, 1-octene epoxide, octane 1,2-oxide, octene-1,2-oxide, 1,2-epoxy-n-octane, n-octene-1,2-oxide
PubChem CID 18126
IUPAC navn 2-hexyloxiran
SMIL CCCCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxyoctane
Tæthed 0.838
Kogepunkt 167 °C
Flammepunkt 37 °C (98 °F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 79912
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%