Få mere at vide
1,2-Epoxyoctadecane, teknisk 85%
Artikelnummer. 11371987
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371987 25 g 25g
11381987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07622.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7390-81-0 | C18H36O | 268,485 g/mol
1,2-Epoxyoctadecan kan bruges til at producere octadecan-1,2-diol ved opvarmning. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Epoxyoctadecan kan bruges til at producere octadecan-1,2-diol ved opvarmning. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod fugt. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler. Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, peroxider, ætsende stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7390-81-0
Molekylær formel C18H36O
Molekylvægt (g/mol) 268.485
MDL nummer MFCD00005152
InChI nøgle QBJWYMFTMJFGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyoctadecane, hexadecyloxirane, oxirane, hexadecyl, octadecane, epoxy, 1,2-octadecylene oxide, ccris 2619, oxirane, 2-hexadecyl, #, 1,2-epoxy octadecane, acmc-209osu
PubChem CID 23872
IUPAC navn 2-hexadecyloxiran
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxyoctadecane
Smeltepunkt 30°C to 35°C
Kogepunkt 146°C to 148°C (1 mmHg)
Flammepunkt 176°C (348°F)
Mængde 25 g
Beilstein 115434
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 268.49
Procent renhed 85%
Grad Teknisk