Få mere at vide
1,2-Epoxyhexan, 97%
Artikelnummer. 10187803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10187803 100 mL Glasflaske 100ml
10192351 5 mL Glass bottle 5ml
10419062 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335551000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436-34-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00005154
InChI nøgle WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC navn 2-butyloxiran
SMIL CCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Epoxyhexane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4040 to 1.407
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.83
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske