Få mere at vide
1,2-epoxyhexan, 96%
Artikelnummer. 11381977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381977 100 g 100g
11371977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07609.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100,161 g/mol
1,2-Epoxyhexan bruges som kemisk reagens, organiske mellemprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-epoxyhexan bruges som kemisk reagens, organiske mellemprodukter, finkemikalier
, farmaceutisk forskning og udvikling.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436-34-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00005154
InChI nøgle WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC navn 2-butyloxiran
SMIL CCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxyhexane
Tæthed 0.832
Kogepunkt 118 °C til 120 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Brydningsindeks 1.406
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102568
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 96%