Få mere at vide
1,2-epoxyhexan, 96%
Artikelnummer. 11371977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371977 25 g 25g
11381977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07609.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100,161 g/mol
1,2-Epoxyhexan bruges som kemisk reagens, organiske mellemprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-epoxyhexan bruges som kemisk reagens, organiske mellemprodukter, finkemikalier
, farmaceutisk forskning og udvikling.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1436-34-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00005154
InChI nøgle WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC navn 2-butyloxiran
SMIL CCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxyhexane
Tæthed 0.832
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Brydningsindeks 1.406
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102568
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 96%