Få mere at vide
1,2-Epoxyheptane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxyheptane |
| CAS | 5063-65-0 |
| Molekylær formel | C7H14O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC1CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1045 |