Få mere at vide
1,2-Epoxydekan, 97%
Artikelnummer. 11317206
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317206 5 g 5g
11327206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07289.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2404-44-6 | C10H20O | 156,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2404-44-6
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00005158
InChI nøgle AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
PubChem CID 16993
IUPAC navn 2-octyloxiran
SMIL CCCCCCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxydecane
Tæthed 0.84
Kogepunkt 92°C to 93°C (14 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 5 g
Beilstein 104132
Formel vægt 156.27
Procent renhed 97%