missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Epoxy GA3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxy GA3 |
| CAS | 147918-01-2 |
| Molekylær formel | C19H22O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1α,2β,3α,4α,4aα,4bβ,10β)-3,4-epoxy-2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-Gibbane-1,10-dicarboxylic acid 1,4a-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O7/c1-7-5-17-6-18(7,24)4-3-8(17)19-11(9(17)14(21)22)16(2,15(23)26-19)12(20)10-13(19)25-10/h8-13,20,24H,1,3-6H2,2H3,(H,21,22)/t8-,9+,10+,11-,12+,13+,16+,17+,18+,19-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O2)[C@H]2[C@]3(OC4=O)[C@@]([C@@H](C(O)=O)[C@]5(CC6=C)[C@@]3([H])CC[C@]6(O)C5)([H])[C@@]14C |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.37 |
| Formel vægt | 362.1366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?