Få mere at vide
1,2-Epoxy-9-decen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxy-9-decene |
| CAS | 85721-25-1 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2 |
| SMIL | C=CCCCCCCC1CO1 |
| IUPAC navn | 2-okt-7-enyloxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.24 |
| Formel vægt | 154.1358 |