Få mere at vide
1,2-epoxy-7-okten, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Epoxy-7-octene |
| CAS | 19600-63-6 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(5-Hexen-1-yl)oxirane, (5-Hexen-1-yl)oxirane, (±)-1,2-Epoxyoct-7-ene, (±)-5-Hexenyloxirane, 1,2-Epoxy-7-octene, 5-Hexenyloxirane, 7,8-Epoxy-1-octeneω-Hexenyl Oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h2,8H,1,3-7H2 |
| SMIL | C=CCCCCC1CO1 |
| IUPAC navn | 2-hex-5-enyloxiran |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |