Få mere at vide
1,2-Epoxy-7-octene, 97%
Artikelnummer. 11327106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327106 5 g 5g
11337106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07033.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19600-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
1,2-Epoxy-7-octen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Epoxy-7-octen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19600-63-6
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00005156
InChI nøgle UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
IUPAC navn 2-hex-5-enyloxiran
SMIL C=CCCCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxy-7-octene
Tæthed 0.85
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1305290
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%