Få mere at vide
1,2-epoxy-5-hexen, 98%
Artikelnummer. 10200943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200943 5 g Glasflaske 5g
10221373 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10353-53-4 | C6H10O | 98,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10353-53-4
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00010051
InChI nøgle MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxy-5-hexene, diallyl monoxide, 2-3-butenyl oxirane, diallyl monooxide, oxirane, 3-butenyl, 3-butenyloxirane, 1-hexene, 5,6-epoxy, 2-but-3-en-1-yl oxirane, 5,6-epoxyhex-1-ene, ccris 3748
PubChem CID 66314
IUPAC navn 2-but-3-enyloxiran
SMIL C=CCCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Epoxy-5-hexene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 118°C to 121°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4240 to 1.426
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aliphatic solvents,halogenated,solvents and alcohols
Formel vægt 98.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Epoxy-5-hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.