Få mere at vide
1,2-epoxy-3-methylbutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354176 1 g 1g
11364176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19291.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1438-14-8 | C5H10O | 86.134 g/mol
1,2-Epoxy-3-methylbutan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Epoxy-3-methylbutan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1438-14-8
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD02683501
InChI nøgle REYZXWIIUPKFTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyloxirane, 1,2-epoxy-3-methylbutane, isopropyloxirane, oxirane, 1-methylethyl, butane, 1,2-epoxy-3-methyl, 2-propan-2-yl oxirane, oxirane,2-1-methylethyl, 1-methylethyl-oxirane, isopropylethylene oxide, acmc-1asns
PubChem CID 102618
IUPAC navn 2-propan-2-yloxiran
SMIL CC(C)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxy-3-methylbutane
Tæthed 0.815
Kogepunkt 72°C to 75°C
Flammepunkt −12°C (10°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.3915
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102418
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 86.13
Procent renhed ≥98%