Få mere at vide
1,2-epoxy-3,3,3-trifluorpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322317 1 g 1g
11332317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09869.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 359-41-1 | C3H3F3O | 112.051 g/mol
1,2-epoxy-3,3,3-trifluorpropan anvendes til syntese af trifluormælkesyre. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-epoxy-3,3,3-trifluorpropan anvendes til syntese af trifluormælkesyre. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatible materialer er varme, oxidationsmidler og vand. Opbevares væk fra fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 359-41-1
Molekylær formel C3H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 112.051
MDL nummer MFCD00041506
InChI nøgle AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
PubChem CID 520769
IUPAC navn 2-(trifluormethyl)oxiran
SMIL C1C(O1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Tæthed 1.3
Kogepunkt 38°C to 40°C
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Brydningsindeks 1.297
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Beilstein 103730
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 112.05
Procent renhed 98%