Få mere at vide
1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052546
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052546 25 mg
30050168 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide
CAS 90357-51-0
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 F3 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl- (9CI), 2-Methyloxirane-2-carboxylic acid N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)amide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, (+/-)-
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.0616 g/mol