Få mere at vide
1,2-Distearoyl-sn-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30369977
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369977 250 mg
30370081 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493515250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10567-21-2
Molekylær formel C39H76O5
Molekylvægt (g/mol) 625.02
Synonym Octadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester, Octadecanoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, (S)-Octadecanoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-tearin, 1,2-Di-O-stearoyl-sn-glycerol, 1,2-Distearoyl-sn-glycerol, L-1,2-Distearin, sn-1,2-Distearin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Distearoyl-sn-glycerol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/t37-/m0/s1
Formel vægt 624.5693