Få mere at vide
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495476
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16495476 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16495476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112530
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine
CAS 1069-79-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H82NO8P
Mængde 100 mg
Synonym DSPE
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 5 with HCl) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@@H](COP(OCCN)(O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 748.07
Formel vægt 748.07
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism