Få mere at vide
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-fosfodethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30387343
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387343 500 mg
30370346 50 mg
30371938 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493610500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1069-79-0
Molekylær formel C41H82NO8P
Molekylvægt (g/mol) 748.07
Synonym Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, (R)-Octadecanoic Acid 1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-stearin 2-Aminoethyl hydrogen phosphate, (R)-Distearoylphosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DSPE, Distearoyl-L-alpha-phosphatidylethanolamine, L-alpha-Distearoylphosphatidylethanolamine, L-beta,gamma-Distearoyl-alpha-phosphatidylethanolamine
IUPAC navn [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)fosforyl]oxy-2-octadecanoyloxypropyl] oktadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
Formel vægt 747.5778