Få mere at vide
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-fosfo-rac-(1-glycerol) natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30381909
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381909 100 mg
30378764 10 mg
30381699 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493585100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200880-42-8
Molekylær formel C42H82NaO10P
Molekylvægt (g/mol) 801.06
Synonym Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Monosodium Salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Monosodium Salt
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Formel vægt 800.5543
Procent renhed >95%