Få mere at vide
1,2-Dipiperidinoethane (DPE), Mikromol™
Artikelnummer. 30052742
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052742 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052742 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0486.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Dipiperidinoethane (DPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dipiperidinoethane
CAS 4-3-1932
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Dipiperidinoethane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H24 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Dipiperidinoethane, DPE
InChI formel InChI=1S/C12H24N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H2
SMIL C(CN1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC navn 1-(2-piperidin-1-ylethyl)piperidine
Molekylvægt (g/mol) 196.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 196.1939 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.