Få mere at vide
1,2-Dipiperidinoethane, 98%
Artikelnummer. 10792611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10792611 1 g 1g
10646392 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1932-04-3 | C12H24N2 | 196.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-1932
Molekylær formel C12H24N2
Molekylvægt (g/mol) 196.33
MDL nummer MFCD00014644
InChI nøgle UYMQPNRUQXPLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dipiperidinoethane, 1,2-dipiperidinylethane, piperidine, 1,1'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-piperidin-1-ylethyl piperidine, 1,2-di piperidin-1-yl ethane, 1,2-bis piperidino ethane, piperidine, 1,1'-ethylenedi, 1-2-piperidin-1-yl ethyl piperidine, 1,1'-ethylenedipiperidine, piperidine,1'-ethylenedi
PubChem CID 74733
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dipiperidinoethane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -1°C to 0.5°C
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 265°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4865 to 1.4885
Mængde 1 g
Beilstein 20, I, 19
Specifik vægtfylde 0.91
Formel vægt 196.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske