Få mere at vide
1,2-Diphenylethan, TRC
Artikelnummer. 30382774
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30382774 10 g
1 options
Artikelnummer. 30382774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49343310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Molekylær formel C14 H14
Mængde 10 g
Synonym Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 182.26
Formel vægt 182.1096